Learn More
3M™ Cinta VHB™
Descripción
- El método de unión permanente rápido y fácil de usar proporciona alta resistencia y durabilidad a largo plazo
- El adhesivo sensible a la presión se adhiere al contacto para proporcionar una resistencia de manipulación inmediata
- La fijación prácticamente invisible mantiene las superficies lisas, incluso los bordes son invisibles debido a su transparencia
- especialmente para sustratos de alta energía superficial
- Puede sustituir los fijadores mecánicos (remaches, soldaduras, tornillos) o adhesivos líquidos: Elimine la perforación, la molienda, el reacabado, el atornillado, la soldadura y la limpieza
- La alta absorción de tensión dinámica reduce la vibración y el estrés de impacto
- Crea un sello permanente contra el agua, la humedad y mucho más
- Gama industrial profesional: envasado en blíster con descripciones en varios idiomas
- Diseñado para su uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cinta VHB |
| Color | Negro |
| Dimensiones (L x An) | 11 m x 19 mm |
| Modelo | 5952 |
| Envase | Envasado en blíster |
| Grosor (métrico) | 1,1 mm |