Learn More
3M™ Cinta VHB™
Código de producto. 17277800
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
11 m x 19 mm
5,5 m x 19 mm
8 m x 19 mm
Color:
Gris
Negro
Transparente
Tamaño de la unidad:
4 rollos
Código de producto. 17277800
Marca: 3M™ 7100223836
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La forma sólida, rápida y sencilla de crear uniones duraderas y fiables, eliminando los remaches, tornillos, pernos y soldaduras. Diseñado para la unión donde se necesita una alta tolerancia a la temperatura, incluidas las aplicaciones que se someten a un proceso de pintura líquida o revestimiento en polvo.
  • El método de unión permanente rápido y fácil de usar proporciona alta resistencia y durabilidad a largo plazo
  • El adhesivo sensible a la presión se adhiere al contacto para proporcionar una resistencia de manipulación inmediata
  • La fijación prácticamente invisible mantiene las superficies lisas, incluso los bordes son invisibles debido a su transparencia
  • especialmente para sustratos de alta energía superficial
  • Puede sustituir los fijadores mecánicos (remaches, soldaduras, tornillos) o adhesivos líquidos: Elimine la perforación, la molienda, el reacabado, el atornillado, la soldadura y la limpieza
  • La alta absorción de tensión dinámica reduce la vibración y el estrés de impacto
  • Crea un sello permanente contra el agua, la humedad y mucho más
  • Gama industrial profesional: envasado en blíster con descripciones en varios idiomas
  • Diseñado para su uso en interiores y exteriores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cinta VHB
Color Negro
Dimensiones (L x An) 8 m x 19 mm
Modelo 5962 F
Envase Envasado en blíster
Grosor (métrico) 1,6 mm