Learn More
MedChemExpress VH032-PEG5-C6-Cl
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
Descripción
The connector of linker is Halogen group. VH032-PEG5-C6-Cl incorporates the VH032 based VHL ligand and 5-unit PEG linker. VH032-PEG5-C6-Cl is capable of inducing the degradation of GFP-HaloTag7 in cell-based assays.
Especificaciones
Especificaciones
| Peso molecular | 783.41 g/mol |
| CAS | 1799506-06-1 |
| Contenido y almacenamiento | -80°C, protect from light, stored under nitrogen |
| Condiciones de envío | Shipping with dry ice |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | HaloPROTAC 2 |
| Solubilidad | DMSO : 270 mg/mL (344.65 mM; Need ultrasonic) ∣ Ethanol : 100 mg/mL (127.65 mM; Need ultrasonic) |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.