missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

VGLL3 Monoclonal Antibody (OTI1D8), OriGene

Código de producto. 17537404
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
Tamaño de la unidad:
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17537404 30 μL 30 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17537404

Marca: Origene Technologies TA812788S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

VGLL3 Monoclonal antibody specifically detects VGLL3 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno VGLL3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1D8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica VGLL3
N.º de referencia del gen A8MV65
Alias de gen 1700110N18Rik; 4832416J22; C80713; colon carcinoma related protein; LOW QUALITY PROTEIN: transcription cofactor vestigial-like protein 3; RGD1560030; Transcription cofactor vestigial-like protein 3; vestigial like 3; vestigial like 3 (Drosophila); vestigial like family member 3; vestigial-like family member 3; VGL3; VGL-3; Vgll3; Vito-2; zmp:0000000597
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human VGLL3 (NP_057290) produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 389136
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.