Learn More
Invitrogen™ VGAT Monoclonal Antibody (K40032_7G12), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
450.00€ - 676.00€
Especificaciones
| Antígeno | VGAT |
|---|---|
| Clon | K40032_7G12 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30205316
|
Invitrogen™
MA556025 |
200 μL |
676.00€
200 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30204856
|
Invitrogen™
MA555645 |
50 μL |
450.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Sequence of this protein is as follows: GDEGAEAPVE
VGAT Monoclonal antibody specifically detects VGAT in Human, Rat samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| VGAT | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.09% sodium azide | |
| GABA and glycine transporter; GVAT; hVIAAT; mVGAT; mVIAAT; R75019; rGVAT; SLC32A1; solute carrier family 32 (GABA vesicular transporter), member 1; solute carrier family 32 member 1; vasicular inhibitory amino acid transporter 10D; vesicular GABA transporter; Vesicular inhibitory amino acid transporter; Vgat; Viaat | |
| Human SLC32A1 peptide (immunogen range is 71-80). | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| SLC32A1 |
| K40032_7G12 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human, Rat | |
| O35458, Q9H598 | |
| 140679, 83612 | |
| IgG2b | |
| Protein A | |
| Antibody |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto