Learn More
Invitrogen™ VGAT Monoclonal Antibody (K40032_7G12), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
450.00€ - 676.00€
Especificaciones
Antígeno VGAT
Clon K40032_7G12
Concentración 1 mg/mL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
30205316
Ver documentos
Invitrogen™
MA556025
200 μL
676.00€
200 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
30204856
Ver documentos
Invitrogen™
MA555645
50 μL
450.00€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Sequence of this protein is as follows: GDEGAEAPVE
VGAT Monoclonal antibody specifically detects VGAT in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
VGAT
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol, 0.5% BSA and 0.09% sodium azide
GABA and glycine transporter; GVAT; hVIAAT; mVGAT; mVIAAT; R75019; rGVAT; SLC32A1; solute carrier family 32 (GABA vesicular transporter), member 1; solute carrier family 32 member 1; vasicular inhibitory amino acid transporter 10D; vesicular GABA transporter; Vesicular inhibitory amino acid transporter; Vgat; Viaat
Human SLC32A1 peptide (immunogen range is 71-80).
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
SLC32A1
K40032_7G12
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Rat
O35458, Q9H598
140679, 83612
IgG2b
Protein A
Antibody
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato