Learn More
Scie Plas Sistema de electroforesis en gel VG-SYS Vari-gel Maxi
Descripción
- Cuatro bandejas de gel (longitud: 70, 100, 150, 200 cm)
- Bandejas con puertas de fundición de aluminio
- Varias ranuras del peine para colocarlo a lo largo de la bandeja de gel
- Peines codificados por colores
- Puertos de recirculación de tampones
- Tiras de carga de colores para una fácil detección de los pocillos durante la carga
- Depósito compacto para reducir el volumen de tampón necesario
- Bandeja de fundición de acrílico UV transparente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Unidad de electroforesis de gel |
| Dimensiones del gel | 200 x 150 mm |
| Modelo | Vari-Gel |
| N.º de geles | 4 |
| Tamaño de muestra | 15 |
| Volumen del tampón (métrico) | 950 ml |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 19 x 31,5 x 7 cm |
| Longitud del gel (métrico) | 200 mm |
| Anchura del gel (métrico) | 150 mm |
| Tensión | De 75 a 150 V |