Learn More
Applied Biosystems™ VetMAX™-Plus One-Step RT-PCR Kit
Código de producto. 30057776 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 reactions
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
30057776 100 reactions 100 reacciones
1 options
Código de producto. 30057776
Marca: Applied Biosystems™ 4415328
For use with VetMAX™ Reagents and VetMAX™ Controls.
The VetMAX™-Plus One-Step RT-PCR Kit is designed for robust amplification of animal pathogen RNA targets using a rapid, single-tube, real-time, reverse transcription PCR (RT-PCR) strategy. The kit includes Xeno™ RNA Control, which serves as an internal positive control for RNA purification and RT-PCR amplification. RNA is reverse-transcribed into cDNA, and then your target is amplified using AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase on a real-time PCR system.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Includes 100 reactions with the following components: RT-PCR Buffer, RT-PCR Enzyme Mix, Xeno™ RNA Control, and Nuclease-free water.
Método de detección Sonda de cebado
Formulario Líquido
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance Low
Método de PCR 1-step RT-qPCR
Polimerasa ADN polimerasa AmpliTaq Gold
Velocidad de reacción Estándar
Para utilizar con (equipo) 7500 Fast System, 7500 System
Colorante de referencia pasiva ROX (premezclado)
Línea de productos VetMAX
Tipo de producto PCR Reagents and Detection Kit for Animal Health
Cantidad 100 reactions
Transcriptasa inversa ArrayScript™ UP
Condiciones de envío Dry Ice
Suficiente para 100 reacciones
Para utilizar con (aplicación) Gene Expression
Inicio en caliente Built-In Hot Start
N.º de reacciones 100 reacciones
Tipo de muestra ARN