Learn More
RUBIS Pinzas de plástico, A prueba de descargas electrostáticas (ESD)
Código de producto. 11749584
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Estilo de punta:
Puntas grandes
Punto crochet
Punto fino
Punto plano
Punto redondeado
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Estilo de punta unitSize
11749584 Punto crochet 1 PCS
11719574 Punto fino 1 PCS
11719594 Punto plano 1 PCS
11393543 Puntas grandes 1 PCS
11759584 Punto redondeado 1 PCS
5 options
Código de producto. 11749584
Marca: RUBIS NK6
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pinzas de plástico -Vestamid
  • Vestamid Kunststoff
  • ESD-sicher
  • Verhindert Kratzer auf empfindlichen Bauteilen
  • Sehr gute mechanische Beständigkeit
  • Einfach zu bedienen
  • Hohe Präzision
  • 100 % in der Schweiz hergestellt
Especificaciones
Estilo de punta Punto crochet
Longitud (imperial) 4.72 in.
Material Plástico Vestamid ESD
Longitud (métrico) 120 mm
Tipo de producto Pinzas de plástico completas ESD
Cantidad (n.º por caja) 1 unidad
Tipo Pinzas pequeñas