missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vesatolimod, MedChemExpress

Código de producto. 16469227
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16469227 5 mg 5 miligramos
16486668 10 mg 10 miligramos
16436826 100 mg 100 miligramos
16402757 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16469227 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15601

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Vesatolimod (GS-9620) is a potent, selective and orally active agonist of Toll-Like Receptor (TLR7) with an EC50 of 291 nM.

Vesatolimod (GS-9620) is a potent, selective and orally active agonist of Toll-Like Receptor (TLR7) with an EC50 of 291 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Vesatolimod
Forma física Solid
CAS 1228585-88-3
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H30N6O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo GS-9620
Información de solubilidad DMSO : ≥ 16.67 mg/mL (40.61 mM)
SMILES O=C1NC2=C(N)N=C(OCCCC)N=C2N(CC3=CC=CC(CN4CCCC4)=C3)C1
Peso molecular (g/mol) 410.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.51
Porcentaje de pureza 95.11%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.