Learn More
Scientific Industries SI™ Soporte de tubos vertical
Código de producto. 15577365
Change view
Click to view available options
Capacidad de tubos:
15 mL
50 mL
50 ml, 15 ml, microtubos
N.º de posiciones:
12
3
6
Seis tubos de 50 ml, seis tubos de 15 ml, 12 microtubos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad de tubos N.º de posiciones unitSize
15577365 15 mL 6 cada uno
15567365 50 mL 3 cada uno
15597365 50 mL 6 cada uno
15507375 15 mL 12 cada uno
11321474 15 mL 12 cada uno
15527375 50 ml, 15 ml, microtubos Seis tubos de 50 ml, seis tubos de 15 ml, 12 microtubos cada uno
6 options
Código de producto. 15577365
Marca: Scientific Industries SI™ 83041244
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
No requiere ningún accesorio adicional para su uso. El soporte de tubos vertical Scientific Industries SI™ mantiene microtubos y tubos de 15 a 50 ml en su lugar.
  • Sostiene los tubos verticalmente
  • Se ajusta a cualquier mezclador 2 Vortex-Genie y Vortex-Genie Pulse
  • Se ha optimizado para la agitación en vórtex a alta velocidad de un pequeño número de tubos
  • No es necesario ningún accesorio adicional
Especificaciones
Capacidad de tubos 15 mL
Para utilizar con (equipo) Vortex-Genie 2 y Vortex-Genie Pulse
N.º de posiciones 6