Learn More
JP Selecta™ Autoclave vertical
Código de producto. p-8010726
Click to view available options
Modelo:
PRESOCLAVE III 80
Presoclave-II 30
Capacidad (métrico):
30 l
80 L
Vataje:
2800 W
3600 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12072185
Marca: JP Selecta™ 4002136
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utiliza para esterilización. El autoclave vertical JP Selecta™ tiene control de temperatura y ciclo por microprocesador.
Presoclave IlI Semi-Automatic Model:
  • External case made from stainless steel
  • Electronic control of time and tempearture range from 115°C to 134°C (0.62 TO 2 bar)
  • Conforms to apparatus pressure regulation directives
  • Incoloy stainless steel heater elements, hard waring, resistant to corrosion and high temperatures
  • Sterilization chamber and door made from stainless steel
  • Automatic purge to atmosphere
  • Lid,6 point closure
  • Does not include baskets and drums
Autester ST DRY PV IIl Model:
  • Stainless steel exterior, top, and lid
  • Lid, six closure point system
  • Pulsed vacuum system and atmosphere purge
  • Incorporated steam generator, connected to main chamber
  • Water reservoir for clean water for steam generator boiler
  • External water connection if required
  • 6 function modes
  • RS 232 for PC parameters printing (back side)
  • Printer output
  • USB output for Pen-drive data logging and Computer connection
  • Connection for second temperature sensor
  • Memory for 9 customer set program
Especificaciones
Capacidad (métrico) 80 L
Modelo PRESOCLAVE III 80
Tipo de producto Autoclave, Vertical
Material Acero inoxidable
Vataje 3600 W