Learn More
Thermo Scientific™ Cámara de luz vertical, 311 l, acero inoxidable, Tipo 304 /1.4301, acabado 2B.
Código de producto. 16411135 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Capacidad (imperial):
11 pies cúb.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 16411135
Marca: Thermo Scientific™ 3906
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Requires
Solicite los módulos de luz por separado
Escala de temperatura: 0 °C a 60 °C con luz, 10 °C a 50 °C sin luz; humedad relativa (HR): < 95 % con la luz apagada a 37 °C; < 75 % con la luz encendida a 37 °C; luz: Módulo de luz fluorescente opcional
Las cámaras de luz verical Thermo Scientific™ cubren a una variedad de aplicaciones que requieren exposición de muestras a la luz, junto con control de temperatura
  • Puerta sólida viene estándar
  • La configuración flexible de los módulos de luz satisface los requisitos de distancia de la muestra a la luz y del volumen de la muestra
  • Trabaje con las aplicaciones en condiciones óptimas con las opciones de luz. La amplia distribución de la luz se logra con 7 bombillas
  • Hay tres módulos de luz diferentes disponibles para aplicaciones específicas:
Prueba de estabilidad ICH - tratamiento de la exposición a la luz y UV de acuerdo con la directriz Q1B
Cultivo de plantas - tratamiento de la radiación roja/azul para condiciones de crecimiento óptimas
Incubación de animales - proporcionan simulación de la luz del día
  • Programa de ciclos de iluminación:
Ciclos de día/Noche o encendido/apagado individual para cada día de la semana
simulaciones de amanecer/atardecer con intensidad de luz creciente en 3 pasos
Información de órdenes
solicite los módulos de luz por separado
Certifications
CE
Garantía
24 meses, piezas y mano de obra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de alarma Temperatura y humedad, ajustable
Capacidad (imperial) 11 pies cúb.
Capacidad del estante (imperial) 35 libras desliza hacia afuera / 50 libras estático
Capacidad del estante (métrico) 15,9 kg desliza hacia afuera; 22,7 kg (estático)
Certificaciones/conformidad CE
compresor 1/4cv, refrigerado por aire
Tipo de controlador Controles PID por microprocesador
Descongelación Temporizador de descongelación ajustable; configurado de fábrica a dos ciclos de descongelación de 15 min. cada 24 h.
Descripción Cámara pequeña con luz vertical
Capacidad (métrico) 311 l
Material de la cámara Acero inoxidable (304/1,4301)
Iluminación Módulo de luz fluorescente opcional
Material Acero laminado en frío con revestimiento de polvo
N.º de estantes 2 suministrados / máx. 11 (2 con luz)
Tipo de tapón con cableado
Humedad relativa < 95 % con la luz apagada a 37 °C; < 75 % con la luz encendida a 37 °C
Intervalo de temperatura (métrico) 0°C a 60°C con luz, 10°C a 50°C sin luz
Tipo Cámara de luz vertical
Pantalla Doble LED digital
Modelo de puerta Puerta sólida
Para utilizar con (aplicación) Pruebas de estabilidad ligera, crecimiento de plantas, incubación de animales
Precisión de humedad ≤±5,0% con la luz apagada / ≤±8,0% con la luz encendida
Control de humedad Microprocesador, PID
Visor de humedad Doble LED digital (ajuste y lectura directos de HR en %)
Rango de humedad Por encima de la temperatura ambiente al 95% de HR con la luz apagada / al 75% HR con luz encendida - a 37°C (98,6°F)
Resolución de humedad 1% Humedad relativa
Sensor de humedad Polímero en bloque
Fuente de humedad Generador de vapor; Carga inicial aprox. 1 l / 1 cuart.
Presión de agua de entrada Entrada de agua por gravedad a 40psi / 2,76 bar
Puertos Diámetro interno 54 mm / 2,1 pulg.
Refrigerante Sin CFC, R134A
Área del estante (imperial) 30,62 x 25,81 pulg.
Área del estante (métrico) 778 x 656 mm
Control de temperatura Microprocesador, PID
Resolución de temperatura 0,1 °C
Sensor de temperatura Pt 100
Estabilidad de la temperatura ≤±0,1°C con la luz apagada / ≤±0,5°C - con la luz encendida, @ 20°C a 37°C @ 75% RH
Uniformidad de temperatura ≤±0,3°C con la luz apagada / ≤±2,5°C - con la luz encendida, @ 20°C a 37°C @ 75% RH
Garantía 2 años de piezas/mantenimiento
Consumo de agua máx 10 l / 2,6 gal por día
Resistividad del agua Resistencia de 50kilohmio a 1megohmio
Dimensiones interiores (F x An x Al) 787 x 686 x 609 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 965 x 813 x 1308 mm (38 x 32 x 51,5 pulg)
Peso con embalaje (imperial) 715 lb
Peso con embalaje (métrico) 325 kg
Peso (imperial) 575 lb
Peso (métrico) 261 kg
Requisitos eléctricos 400V, 50/60Hz, 3 fase de conexión por cable