Learn More
Ratiolab™ Gradillas criogénicas verticales de 140 x 140 mm para congeladores horizontales
Descripción
- Fabricada con acero inoxidable
- La superficie es perfecta para facilitar la limpieza
- Fabricación robusta para ofrecer una larga duración
- Asas para un transporte cómodo
- Las gradillas se ofrece en diferentes tamaños de estante para cualquier caja criogénica estándar
- Para todas las cajas criogénicas con formato de 130 x 130 mm, 133 x 133 mm y 136 x 136 mm
- Se suministran individualmente
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (métrico) | 550 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de cajas criogénicas |
| Para utilizar con (equipo) | Cajas criogénicas de 130 x 130, 133 x 133, 136 x 136 mm |
| Admite | 10 cajas |
| Cantidad | 1/paquete |
| Dimensiones (L x An) | 140 x 140 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo | Gradilla criogénica vertical |