Learn More
BUCHI Condensadores para sistemas de evaporación
Tienda Buchi Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Rotavapor R-100
Rotavapor R-205, R-210/R-215
Rotavapor R-210/R-215
Rotavapor R210/215
Material (recubrimiento):
Ninguno
Plástico y vidrio
Sin revestimiento P+G
Tipo:
Condensador S
Condensador diagonal
Condensador vertical V
Condensador: C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- High throughput due to advanced design of condensers
- Highly resistant glass provides the highest levels of safety (DURAN™ borosilicate glass 3.3)
- Guaranteed leak-tightness and protection against hazardous fumes thanks to high precision joints
- Maximum stability and safety with plastic and glass coating
Información de órdenes
dimTipProducto
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Borosilicate Glass (3.3) |
| Tipo | Condensador vertical V |
| Para utilizar con (aplicación) | Evaporator Condensation |
| Para utilizar con (equipo) | Rotavapor R-100 |
| Material (recubrimiento) | Ninguno |
| Cantidad | 1 unidad |