Especificaciones
| Descripción | Con módulo de blot de 100 x 100mm, separador de 1 mm, peine de 1 mm |
| El dispositivo tiene | 80 muestras, 20 muestras por gel |
| Tipo | Sistema Verti-Gel Mini Tetrad PAGE |
| Incluye | Módulo de blotting de 100 x 100mm, rodillo y soporte externo, cuatro placas dentadas/placas con espaciador de 1 mm, cuatro placas, cuatro peines de 12 pocillos de 1 mm, cuatro casetes, ocho almohadillas |
| Material | Moldeado por inyección |
| N.º de geles | 4 |
| Separador del grosor (métrico) | Separador de 1 mm |
| Volumen del tampón (métrico) | De 250 a 1200 mL |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 190 x 130 x 150 mm |