Especificaciones
| Tipo | Sistema Verti-Gel Mini Tetrad PAGE |
| Dimensiones del gel | 75 x 80 mm |
| Incluye | abrazaderas deslizantes de 100 × 100 mm, colador y soporte externo, cuatro placas con muescas/planas con separadores unidos de 0,75 mm, cuatro placas con muescas, cuatro peines de 0,75 mm de 12 pocillos |
| Material | Moldeado por inyección |
| N.º de geles | 4 |
| Grosor (métrico) | Peines de 0,5 mm, 0,75 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm |
| Volumen del tampón (métrico) | De 250 a 1200 mL |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 190 x 130 x 150 mm |