Learn More
Fisherbrand™ Sistema Verti-Gel Mini Tetrad PAGE
Código de producto. 15136624 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
abrazaderas deslizantes de 100 × 100 mm, colador y soporte externo, cuatro placas con muescas/planas con separadores unidos de 1 mm, cuatro placas con muescas, cuatro peines de 1 mm de 12 pocillos
Módulo de blotting de 100 x 100 mm, colador y soporte externo, cuatro placas dentadas/placas con espaciador de 1,5 mm, cuatro placas, cuatro peines de 12 pocillos de 1,5 mm, cuatro casetes, ocho almohadillas
abrazaderas deslizantes de 100 × 100 mm, colador y soporte externo, cuatro placas con muescas/planas con separadores unidos de 0,75 mm, cuatro placas con muescas, cuatro peines de 0,75 mm de 12 pocillos
módulo de transferencia de 100 × 100 mm, colador y soporte externo, cuatro placas con muescas/planas con separador de 0,75 mm, cuatro placas, cuantre peines de 0,75 mm de 12 pocillos, cuatro casetes y ocho almohadillas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye unitSize
15136624 abrazaderas deslizantes de 100 × 100 mm, colador y soporte externo, cuatro placas con muescas/planas con separadores unidos de 0,75 mm, cuatro placas con muescas, cuatro peines de 0,75 mm de 12 pocillos cada uno
15156624 módulo de transferencia de 100 × 100 mm, colador y soporte externo, cuatro placas con muescas/planas con separador de 0,75 mm, cuatro placas, cuantre peines de 0,75 mm de 12 pocillos, cuatro casetes y ocho almohadillas cada uno
15176624 Módulo de blotting de 100 x 100 mm, colador y soporte externo, cuatro placas dentadas/placas con espaciador de 1,5 mm, cuatro placas, cuatro peines de 12 pocillos de 1,5 mm, cuatro casetes, ocho almohadillas cada uno
15116624
abrazaderas deslizantes de 100 × 100 mm, colador y soporte externo, cuatro placas con muescas/planas con separadores unidos de 1 mm, cuatro placas con muescas, cuatro peines de 1 mm de 12 pocillos
cada uno
4 options
Código de producto. 15136624
Marca: Fisherbrand™ FCVS10TETRAD0.75
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sistema duradero y a prueba de fugas para correr hasta cuatro geles.
  • Diseño moldeado por inyección
  • Compatible con todos los geles prefabricados de 80 x 100 mm y 100 x 100 mm
  • Volúmenes de tampón reducidos
Especificaciones
Tipo Sistema Verti-Gel Mini Tetrad PAGE
Dimensiones del gel 75 x 80 mm
Incluye abrazaderas deslizantes de 100 × 100 mm, colador y soporte externo, cuatro placas con muescas/planas con separadores unidos de 0,75 mm, cuatro placas con muescas, cuatro peines de 0,75 mm de 12 pocillos
Material Moldeado por inyección
N.º de geles 4
Grosor (métrico) Peines de 0,5 mm, 0,75 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm
Volumen del tampón (métrico) De 250 a 1200 mL
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 190 x 130 x 150 mm