missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STEMCELL Technologies Verteporfin
Descripción
- Verteporfin is a benzoporphyrin derivative that inhibits autophagosome formation by directly targeting and modifying p62, a scaffold protein that targets polyubiquitinated proteins for degradation (Donohue et al.) Verteporfin also disrupts YAP-TEAD interactions by enhancing trypsin cleavage of YAP (EC50 = 100 nM; Brodowska et al.; Liu-Chittenden et al.)
- Inhibits the growth, proliferation, and viability of human retinoblastoma cells (Brodowska et al.)
- Inhibits self-renewal in cancer stem cells with high YAP1 and ALDH1 levels (Song et al.)
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 129497-78-5 |
| Sinónimo | BPD-MA; CL 318,952 |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula molecular | C41H42N4O8 |
| Pureza | ≥95% |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?