Learn More
Thermo Scientific™ Kit de síntesis de ADNc Verso
Código de producto. p-4526924
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 reacciones
40 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
40 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
11822113 40 reacciones 40 reacciones
11832113 100 reacciones 100 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11822113 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB1453A
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Realice una transcripción sólida del ARN para crear un grupo de ADNc.
El sistema Verso ofrece una transcripción inversa resistente y sensible por medio de la combinación de una enzima RT de gran afinidad, un método exclusivo de cebado de ARN y un sistema optimizado de tampón. La enzima RT Verso presenta una gran afinidad de plantillas de ARN y una actividad reducida de ARNasa H para transcribir secciones uniformes con una gran estructura secundaria. El método incluido de cebado de oligo dT anclado mejora aún más la sensibilidad aumentando la eficacia de la transcripción. Además, se ha optimizado el tampón de síntesis de ADNc para obtener un grupo de ADNc completo y diverso.
El sistema Verso ofrece una transcripción inversa resistente y sensible por medio de la combinación de una enzima RT de gran afinidad, un método exclusivo de cebado de ARN y un sistema optimizado de tampón. La enzima RT Verso presenta una gran afinidad de plantillas de ARN y una actividad reducida de ARNasa H para transcribir secciones uniformes con una gran estructura secundaria. El método incluido de cebado de oligo dT anclado mejora aún más la sensibilidad aumentando la eficacia de la transcripción. Además, se ha optimizado el tampón de síntesis de ADNc para obtener un grupo de ADNc completo y diverso.
  • Alta sensibilidad con un amplio rango dinámico: puede invertir la transcripción de ARN desde un rango de entrada de 1 pg a 1 μg.
  • La eficaz reacción de RT permite tiempos de protocolo un 75 % más cortos (hasta 30 minutos)
  • Estrategia de cebado única para una mayor eficiencia y una amplia flexibilidad de molde
  • La enzima RT de alta afinidad se transcribe eficazmente a través de secuencias de ARN difíciles
  • Amplio intervalo de temperaturas de trabajo (de 42 ° a 57 °C) para garantizar el éxito con las plantillas enriquecidas en GC y otras plantillas difíciles
  • El potenciador RT incluido previene la contaminación cruzada de ADN genómico, con lo que se elimina la necesidad de un tratamiento separado con ADNasa I.
  • Inhibidor de ARNasa incluido
  • Se puede emparejar con cualquier kit de PCR para una RT-PCR de 2 pasos completa
Kit de síntesis de ADNc
  • Incluye mezcla de enzimas RT con inhibidor de ARNasa, tampón RT 5X, hexámeros aleatorios, oligo dT anclado, 20 mM de dNTP y potenciador de RT. (Para el uso en aplicaciones de RT-PCR de 2 pasos para crear un grupo de ADNc antes de la PCR. Las alícuotas de este grupo se pueden utilizar en ensayos de PCR independientes para estudiar múltiples genes.)
Compatible con:
  • Mezclas maestras para RT-PCR Verso de 1 paso
Recomendada para:
  • RT-PCR de 2 pasos, síntesis de ADNc monocatenario
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento
• Mezcla de enzimas RT con inhibidor de ARNasa
• Tampón RT 5X
• Hexámeros aleatorios
• Oligo anclado (dT)
• 20 mM de dNTP
• Potenciador de RT
Almacenar a –20 °C.
Formato Kit
Velocidad de reacción 30 min
Técnica Transcripción reversa
Temperatura óptima de reacción 42 °C
Cantidad 40 reacción de 20 μl
Transcriptasa inversa Verso
Actividad de la ribonucleasa H Sí
Condiciones de envío Hielo húmedo o seco
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real (PCRq), RT-PCR
Tipo de producto final Primera cadena de ADNc
N.º de reacciones 40 reacciones
Formato de reacción Componentes separados
Tipo de reactivo Transcripción reversa
Tamaño (producto final) Hasta 11 kb
Material de partida ARN