Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ Versitec™ Silicone Tubing
Código de producto. 17933581
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2 mm
3 mm
4 mm
18 mm
20 mm
30 mm
40 mm
Longitud global (métrico):
10 m
25 m
50 m
Grosor (métrico):
1 mm
1,5 mm
2 mm
3 mm
5 mm
Tamaño de la unidad:
10 metros
25 metros
50 metros
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Longitud global (métrico) Grosor (métrico) unitSize
17933581 2 mm 50 m 2 mm 50 metros
17933491 3 mm 50 m 1 mm 50 metros
17943581 3 mm 50 m 1,5 mm 50 metros
17903581 3 mm 50 m 2 mm 50 metros
17953501 4 mm 50 m 1 mm 50 metros
17973491 4 mm 25 m 1,5 mm 25 metros
17983501 18 mm 10 m 3 mm 10 metros
17983581 20 mm 10 m 3 mm 10 metros
17983491 30 mm 10 m 5 mm 10 metros
17903511 40 mm 10 m 5 mm 10 metros
10 options
Código de producto. 17933581
Marca: Saint Gobain Life Sciences™ 761809
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This peroxide-cured silicone tubing is made of a high quality industrial silicone used in food industry, household electrical appliances, electrical industry and in drink dispensers.
  • Translucent, water-repellent and anti-adhesive
  • Very high resistance to UV rays, oxygen and ozone; like all silicones, it is permeable
  • Technical performance together with its effectiveness make it an ideal means of transferring high purity or high-tech fluids
  • Compliant with food standards French, German (BfR) and American (FDA)
  • Electrical insulation
  • Thermal resistance: -50°C to +200°C continuous, +220°C peak
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Diámetro interior (imperial) 0.079 in.
Diámetro interior (métrico) 2 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 0.236 in., 6 mm
Longitud global (imperial) 164.1 in.
Longitud global (métrico) 50 m
Grosor (imperial) 0.079 in.
Grosor (métrico) 2 mm
Color Translúcido
Tipo de producto Tubing