Learn More
Hirschmann™ Tubos con tapón multicanal Versilon™ 2001
Product Code. 30090411
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2.79 mm
Unit Size:
paquete de 6
Product Code. Diámetro interior (métrico) unitSize
30090411 2.79 mm paquete de 6
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30090411
Brand: Hirschmann™ 95214725
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Para uso en bombas peristálticas con cabezales de bomba multicanal.
  • Siempre viene con un portador de chip RFID en el que se guardan los parámetros importantes del tubo (diámetro interior, grosor de la pared, vida útil esperada) y están disponibles para el software de la bomba.
  • La bomba es capaz de iniciarse instantáneamente en el modo de caudal y volumen objetivo a través del factor de funcionamiento de los tubos disponibles con este portador de chip RFID y la identificación del cabezal de la bomba
  • Tapón 104
  • Color blanco violeta
Specifications
Diámetro interior (métrico) 2.79 mm
Longitud global (métrico) 381 mm
Tamaño Tapón 104