Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos de silicona Versilic™
Descripción
- Cumplen con los requisitos de la Farmacopea Europea para elastómeros de silicona para tapones y tubos, con las pruebas biológicas Clase VI de la Farmacopea Europea (USP) y la ISO 10993 sobre biocompatibilidad (toxicidad sistémica, irritación, sensibilización, citotoxicidad, hemocompatibilidad y prueba de Ames)
- Cumple con lo estipulado en las listas positivas de la FDA y BfR, así como con las pruebas de uso alimentario de acuerdo con las directivas de la CE
- Silicona curada al peróxido
- Neutralidad biológica
- FDA/BfR
- Farmacopeas estadounidense y europea
- Resistencia a temperatura de –50 a + 200 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Farmacopea de la UE, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), ISO 10993 |
| Diámetro interior (imperial) | 0,08 in |
| Diámetro interior (métrico) | 2 mm |
| Material | Plástico |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,24 in, 6 mm |
| Longitud global (imperial) | 164 ft. |
| Longitud global (métrico) | 50 m |
| Grosor (imperial) | 0.08 in. |
| Grosor (métrico) | 2 mm |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -50 °C |
| Mostrar más |