Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tapón de silicona Versilic™
Descripción
- Tapones de silicona no tóxicos y biológicamente neutros para el cierre de matraces y tubos
- Insípidos, inodoros, no adherentes y resistentes al envejecimiento
- No tóxicos, biológicamente neutros
- Con aprobación de FDA/BGA
- Para tubos de ensayo
- Fácil instalación.
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (métrico) | 20 mm |
| Cantidad | 50/paq. |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -70°C and +250°C |
| Diameter (Metric) Bottom | 8 mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 12 mm |
| Material | Silicona |
| Tipo de producto | Tapones de silicona |