Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tapón de silicona Versilic™
Código de producto. 10469994
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
8 mm
10.5 mm
12,5 mm
14 mm
20mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
paquete de 50
paquete de 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diameter (Metric) Bottom unitSize
10469994 14 mm paquete de 20
10459994 10.5 mm paquete de 50
11774568 12,5 mm paquete de 50
11764568 8 mm paquete de 50
10491525 20mm paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10469994 Proveedor Saint Gobain Life Sciences N.º de proveedor 26301820
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estos tapones para biología, microbiología y hematología, así como con aparatos de ciencia alimentaria, técnicos, médicos y de hospitales. Los tapones de silicona Saint Gobain Performance Plastics™ Versilic™ son especialmente adecuados para todo tipo de trabajos con cultivos de tejido.
  • Tapones de silicona no tóxicos y biológicamente neutros para el cierre de matraces y tubos
  • Insípidos, inodoros, no adherentes y resistentes al envejecimiento
  • No tóxicos, biológicamente neutros
  • Con aprobación de FDA/BGA
  • Para tubos de ensayo
  • Fácil instalación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Contacto con alimentos conforme a la FDA/BFR
Altura (métrico) 20 mm
Cantidad 20/paq.
Intervalo de temperatura (métrico) De – 60C a 200 °C
Esterilizables en autoclave Sí
Diameter (Metric) Bottom 14 mm
Diámetro del área superior (métrico) 18 mm
Material Silicona
Tipo de producto Tapón de silicona Versilic™