Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tapón de silicona Versilic™
Código de producto. 10459994
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
8 mm
10.5 mm
12,5 mm
14 mm
20mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
paquete de 50
paquete de 500
Código de producto. Diameter (Metric) Bottom unitSize
10459994 10.5 mm paquete de 50
11774568 12,5 mm paquete de 50
10469994 14 mm paquete de 20
11764568 8 mm paquete de 50
10491525 20mm paquete de 500
5 options
Código de producto. 10459994
Marca: Saint Gobain Life Sciences 26301550
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estos tapones para biología, microbiología y hematología, así como con aparatos de ciencia alimentaria, técnicos, médicos y de hospitales. Los tapones de silicona Saint Gobain Performance Plastics™ Versilic™ son especialmente adecuados para todo tipo de trabajos con cultivos de tejido.
  • Tapones de silicona no tóxicos y biológicamente neutros para el cierre de matraces y tubos
  • Insípidos, inodoros, no adherentes y resistentes al envejecimiento
  • No tóxicos, biológicamente neutros
  • Con aprobación de FDA/BGA
  • Para tubos de ensayo
  • Fácil instalación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de temperatura (métrico) -70°C and +250°C
Diameter (Metric) Bottom 10.5 mm
Material Silicona
Tipo de producto Tapones de silicona