Learn More
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Sealing Caps
Código de producto. p-8361344
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
14 mm
16 mm
18 mm
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 100
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) unitSize
11744618 14 mm paquete de 100
11754618 16 mm paquete de 50
12008960 18 mm 50 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11744618 Proveedor Saint Gobain Life Sciences N.º de proveedor 162014100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sterilizable Versilic™ Sealing Caps for test tubes.
  • For test tubes.
  • Easy to install.
  • Good chemical inertness.
  • Sterilizable.
  • Temperatures between -76°F and +428°F (-60°C and +220°C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 14 mm
Tipo de producto Tapón Versilic
Material Plastic
Cantidad Paquete de 100