Learn More
Thermo Scientific™ Versette™ Pipetting Heads
Descripción
Los cabezales de pipeteo Thermo Scientific™ Versette están disponibles con formatos de puntas desechables y fijas y un intervalo de volumen total de 0,1 μl a 1.250 μl.
Todos los cabezales de pipeteo incluyen etiquetas RFID de identificación automática para facilitar el seguimiento de uso y la información de servicio.
- Todos los cabezales de pipeteo utilizan etiquetas RFID para la autoidentificación.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | 2,0 % o 0,5 µl |
| Tipo de producto | Pipetting Head |
| Descripción | 384 canales |
| Canales | 384 |
| Volumen (métrico) | De 1 a 100 μl |
| Precisión | 1,5% o 0,25 µl |