Learn More
Thermo Scientific™ Versette™ Automated Liquid Handler
Código de producto. p-4528664 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Descripción:
Instrumento Versette (incluye base, módulo de pipeteo y una fase de 6 posiciones)
Módulo de pipeteo de 96 y 384 canales para su uso con cabezales de pipeteo Versette de 96 y 384 canales
Platina de 6 posiciones para Versette, protección incluida
Sistema Versette para aplicación MSIA (incluye base, módulo de pipeteo, fase de 6 posiciones, cabezal de pipeteo de 96 canales para volúmenes de 5-300 μl y un cargador diluido en serie 96/300 μl)
Solo unidad base Versette
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11684912
Marca: Thermo Scientific™ 65001BS
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Respalde una gran variedad de aplicaciones con este manipulador compacto, que ofrece una programación fácil de usar, un rendimiento fiable y una selección de cabezales de pipeteo de 96 o 384 canales.
Respalde una gran variedad de aplicaciones con el sistema de manipulación de líquidos automatizado Thermo Scientific™ Versette™, un manipulador compacto que ofrece una programación fácil de usar, un rendimiento fiable y una selección de cabezales de pipeteo de 96 o 384 canales. La opción ideal para las necesidades de manipulación de líquidos de la mayoría de laboratorios. Respalda los procedimientos de replicación de placas de 96/384, estampado de placas y diluciones en serie.
Respalde una gran variedad de aplicaciones, incluidos inmunoensayos espectrométricos de masas (MSIA) de alto rendimiento, estampado de placas, cambio de formato de placas o procedimientos de dilución en serie.
Cabezales de pipeteo de 96 y 384 canales:
  • Rango de volumen total de 0,5-300 μl
  • Todos los cabezales de pipeteo incluyen etiquetas RFID para la autoidentificación
Consumibles para optimizar el rendimiento:
  • Todos los cabezales de pipeteo utilizan puntas Thermo Scientific™ D.A.R.T.'S
Tamaño reducido:
  • La platina de seis posiciones utiliza un diseño único de dos niveles para minimizar los requisitos de espacio
  • Se monta sobre mesas estándar y campanas extractoras biológicas
Opciones de programación fáciles de usar:
  • Los procedimientos de pipeteo sencillos se pueden crear utilizando un visor gráfico integrado
  • Para obtener protocolos más complejos y edición avanzada, está disponible el software Thermo Scientific™ ControlMate™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Versette Base Unit
Descripción Solo unidad base Versette
Canales 96, 384
Volumen (métrico) De 0,5 a 300 μl
Para utilizar con (equipo) Placas de 96 y 384 pocillos con diferentes alturas, tubos de almacenamiento en gradilla (Thermo Scientific de 0,5 a 1,4 ml)
Interfaz RS-232
Sistema operativo Windows XP, Windows Vista(32 y 64 bits), Windows 7(32 y 64 bits)
Anchura (imperial) 27 pulg
Anchura (métrico) 68 cm
Altura (imperial) 27 pulg
Altura (métrico) 68 cm
Peso (imperial) 80 lb
Peso (métrico) 36 kg
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V, 50-60 Hz
Tensión De 100 a 240 V
Frecuencia 50/60 Hz