Learn More
Thermo Scientific™ Versette™ Automated Liquid Handler
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Respalde una gran variedad de aplicaciones con el sistema de manipulación de líquidos automatizado Thermo Scientific™ Versette™, un manipulador compacto que ofrece una programación fácil de usar, un rendimiento fiable y una selección de cabezales de pipeteo de 96 o 384 canales. La opción ideal para las necesidades de manipulación de líquidos de la mayoría de laboratorios. Respalda los procedimientos de replicación de placas de 96/384, estampado de placas y diluciones en serie.
Respalde una gran variedad de aplicaciones, incluidos inmunoensayos espectrométricos de masas (MSIA) de alto rendimiento, estampado de placas, cambio de formato de placas o procedimientos de dilución en serie.
Cabezales de pipeteo de 96 y 384 canales:
- Rango de volumen total de 0,5-300 μl
- Todos los cabezales de pipeteo incluyen etiquetas RFID para la autoidentificación
Consumibles para optimizar el rendimiento:
- Todos los cabezales de pipeteo utilizan puntas Thermo Scientific™ D.A.R.T.'S
Tamaño reducido:
- La platina de seis posiciones utiliza un diseño único de dos niveles para minimizar los requisitos de espacio
- Se monta sobre mesas estándar y campanas extractoras biológicas
Opciones de programación fáciles de usar:
- Los procedimientos de pipeteo sencillos se pueden crear utilizando un visor gráfico integrado
- Para obtener protocolos más complejos y edición avanzada, está disponible el software Thermo Scientific™ ControlMate™
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Versette Stage |
| Descripción | Platina de 6 posiciones para Versette, protección incluida |
| Canales | 96, 384 |
| Volumen (métrico) | De 0,5 a 300 μl |