Descripción
- Las puntas de dedos texturizadas proporcionan una buena comodidad y sensibilidad para una manipulación precisa y delicada.
- Sin látex: no hay riesgo de sufrir reacciones alérgicas de tipo 1.
- Uso aprobado para aplicaciones de contacto con alimentos.
- Ideales para la manipulación de todos los alimentos grasos.
Especificaciones
Especificaciones
| Acabado exterior | Totalmente texturizados |
| Material | Nitrilo |
| Tamaño | 10 |
| Grosor (imperial) | 2,9 mil |
| Grosor (métrico) | 0,07 mm |
| Modelo | 9220010 |
| Serie | 92-200 |