Learn More
Ansell™ Guantes de nitrilo azul VersaTouch™ de un solo uso serie 92-200
Código de producto. 12657051 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
12657051 10 paquete de 100
12627051 7 paquete de 100
12637051 8 paquete de 100
12647051 9 paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12657051 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 92200100
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Procesos de fabricación mejorados para un uso más prolongado, mayor resistencia a desgarros y mejor agarre en condiciones secas, húmedas y grasientas. Guante más fino con mayor flexibilidad en la punta de los dedos y comodidad general mejorada.
  • Las puntas de dedos texturizadas proporcionan una buena comodidad y sensibilidad para una manipulación precisa y delicada.
  • Sin látex: no hay riesgo de sufrir reacciones alérgicas de tipo 1.
  • Uso aprobado para aplicaciones de contacto con alimentos.
  • Ideales para la manipulación de todos los alimentos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Acabado exterior Totalmente texturizados
Material Nitrilo
Tamaño 10
Grosor (imperial) 2,9 mil
Grosor (métrico) 0,07 mm
Modelo 9220010
Serie 92-200