Learn More
Ansell™ Guantes de protección media VersaTouch™ serie 72-285
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Descripción
- De color azul claro
- Lavables hasta 90 °C
- Aptos para el contacto con todos los productos alimenticios
- Ideales para deshuesado, talla, procesamiento de pescado y cocina
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN388:2003 |
| Coating Material | Uncoated |
| Color | Azul |
| Cut Resistance Rating | Nivel 5 |
| Hand | Ambidextro |
| Latex Free | No |
| Material | Dyneema™ |
| En polvo | sin polvo |
| Tipo de producto | Guantes resistentes a cortes |
| Tamaño | 6 |
| Mostrar más |