Descripción
- Acabado texturizado en los dedos
- Mejorar agarre
- No contienen caucho natural
- Aptos para el contacto con todos los alimentos grasos
- Resistencia excelente a grasas animales en comparación con el caucho natural o PVC
- Sin polvo
- Sin riesgo de contaminación de alimentos con almidón de maíz, que se utiliza para guantes con polvo
Aplicaciones:
- Todas las fases finales de procesamiento de carne o pescado
- Salas con ambiente controlado
- Comidas preparadas
- Procesamiento de productos lácteos
- Servicio de cáterin
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Con marcado CE, Norma de CATEGORÍA III EN 374 |
| Tipo de producto | Guantes |
| Esterilidad | No estéril |
| Grosor (métrico) | 0.12 mm |
| Cantidad | 100 par |
| Resistente a | Mecánica y química |
| Serie | 92-471 |