Learn More
Ansell™ Guantes de látex de caucho natural en color naranja Versatouch™ serie 87-370
Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Tamaño:
6,5
7,5
8,5
9,5
Tamaño de la unidad:
12 pares
Descripción
- Guantes de protección contra productos químicos y líquidos
- Resistente guante de látex de caucho natural de uso general
- Con forro de borra de 100 % algodón para una mayor comodidad
- Aprobados para su uso con alimentos
- Puño largo para mayor protección
- Puños con reborde para aumentar la resistencia y facilitar su colocación
- Alta resistencia a los productos químicos a base de agua
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2003 y EN 374:2003 |
| Color | Naranja |
| Latex Free | No |
| Material | Látex |
| Tamaño | 6,5 |
| Grosor (métrico) | 0,67 mm |
| Serie | 87-370 |
| Longitud (métrico) | 325 mm |