Learn More
Ansell™ Guantes de látex de caucho natural en color naranja Versatouch™ serie 87-370
Código de producto. 15551520 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6,5
7,5
8,5
9,5
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
15551520 9,5 12 pares
15511520 6,5 12 pares
15521520 7,5 12 pares
15531520 8,5 12 pares
4 options
Código de producto. 15551520
Marca: Ansell™ 87370095
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Acabado rugoso para un mejor agarre en condiciones húmedas. Los guantes de látex de caucho natural en color naranja Ansell VersaTouch™ serie 87-370 son resistentes, flexibles y muy cómodos.
  • Guantes de protección contra productos químicos y líquidos
  • Resistente guante de látex de caucho natural de uso general
  • Con forro de borra de 100 % algodón para una mayor comodidad
  • Aprobados para su uso con alimentos
  • Puño largo para mayor protección
  • Puños con reborde para aumentar la resistencia y facilitar su colocación
  • Alta resistencia a los productos químicos a base de agua
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2003 y EN 374:2003
Color Naranja
Latex Free No
Material Látex
Tamaño 9,5
Grosor (métrico) 0,67 mm
Serie 87-370
Longitud (métrico) 325 mm