Learn More
Ansell™ Guantes de látex de caucho natural azul VersaTouch™ serie 87-195
Código de producto. p-8005389 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Tamaño de la unidad:
12 pares
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
12637021 10 12 pares
12607021 7 12 pares
12617021 8 12 pares
12627021 9 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12637021 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 87195100BP
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Con tratamiento especial para reducir el riesgo de reacciones alérgicas.
  • Guantes de protección contra productos químicos y líquidos
  • Grosor de 0,35 mm
  • Ofrece buena sensibilidad
  • Buena relación calidad/precio
Aplicaciones:
  • Procesamiento de aves de corral
  • Procesamiento de carne de cerdo y ternera
  • Procesamiento de pescado
  • Limpieza de edificios
  • Limpieza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Látex de caucho
Certificaciones/conformidad Norma de CATEGORÍA III EN 374, EN 388: X010, EN 421
Material del manguito Látex de caucho natural
Coating Material Látex de caucho natural
Color Blue
Acabado exterior Fully Textured
Hand Specific
Laboratory/Cleanroom Use Sí
Latex Free No
Material Latex
Tipo de producto Guantes
Tamaño 10
Grosor (métrico) 0,35 mm
Estilo de puño de los guantes Recto
Revestimiento Borra de algodón
Cantidad 12 pares
Resistente a Resistencia líquida y mecánica
Serie 87-195