Learn More
Ansell™ Guantes de látex de caucho natural azul VersaTouch™ serie 87-195
Código de producto. 12627021 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Tamaño de la unidad:
12 pares
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
12627021 9 12 pares
12637021 10 12 pares
12607021 7 12 pares
12617021 8 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12627021 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 87195090BP
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Con tratamiento especial para reducir el riesgo de reacciones alérgicas.
  • Guantes de protección contra productos químicos y líquidos
  • Grosor de 0,35 mm
  • Ofrece buena sensibilidad
  • Buena relación calidad/precio
Aplicaciones:
  • Procesamiento de aves de corral
  • Procesamiento de carne de cerdo y ternera
  • Procesamiento de pescado
  • Limpieza de edificios
  • Limpieza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Látex de caucho
Certificaciones/conformidad Norma de CATEGORÍA III EN 374, EN 388: X010, EN 421
Material del manguito Látex de caucho natural
Coating Material Látex de caucho natural
Color Blue
Acabado exterior Fully Textured
Hand Specific
Laboratory/Cleanroom Use Sí
Latex Free No
Material Latex
Tipo de producto Guantes
Tamaño 9
Grosor (métrico) 0,35 mm
Estilo de puño de los guantes Recto
Revestimiento Borra de algodón
Cantidad 12 pares
Resistente a Resistencia líquida y mecánica
Serie 87-195