Learn More
Ansell™ Guantes de peso medio de fibra Versatouch™ Dyneema™ serie 72-286
Código de producto. 12649761 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
12649761 7 paquete de 6
12639761 6 paquete de 6
12629761 10 paquete de 6
12669761 9 paquete de 6
12659761 8 paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12649761 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 72286070
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Resistencia a los cortes, comodidad y durabilidad excepcionales. Aptos para el contacto con todos los productos alimenticios.
  • Lavables hasta 90 °C
  • Ofrece comodidad y durabilidad
  • Construcción elástica
  • Revestimiento Dyneema™ de fibra de vidrio de polipropileno
  • Puños elásticos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Fibra Dyneema™
Certificaciones/conformidad Con marcado CE, Norma de CATEGORÍA II EN 388: 254X
Material del manguito Fibra Dyneema™
Coating Material Uncoated
Color Blue
Cut Resistance Rating Level D
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Dyneema, Polyester, Spandex
Tipo de producto Guantes de peso medio
Tamaño 7
Estilo de puño de los guantes Tejido
Material de revestimiento Fibra Dyneema™
Revestimiento Fibra Dyneema™
Cantidad 72 par
Resistente a Resistene al corte