Learn More
Ansell™ VersaTouch™ 62-401
Código de producto. 15858831 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
6 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
15858831 9 6 pares
15838831 7 6 pares
15848831 8 6 pares
15868831 10 6 pares
15878831 11 6 pares
5 options
Código de producto. 15858831
Marca: Ansell™ 62401090
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Guante industrial de protección
  • Cómodos para un uso intensivo.
  • Muy buena flexibilidad.
  • Revestimiento a prueba de líquidos.
  • Excelente aislamiento térmico a temperaturas altas (hasta 250 °C) o bajas (hasta –20 °C).
  • No utilizar si se está en contacto con objetos afilados.
  • No los utilice con máquinas giratorias en las que el guante pueda quedar atrapado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Látex de caucho
Certificaciones/conformidad EN388:2003/3231, EN374:2003/Virus, EN374:2003/AKL, EN407/02XXXX, EN511/011
Clasificación Categoría III
Área revestida Totalmente revestido
Material del manguito Látex de caucho natural
Descripción Guante industrial de protección
Aplicaciones Industrial
Coating Material Látex de caucho natural
Color Azul
Cut Resistance Rating Nivel 2
Desechables No
Acabado exterior Látex de caucho natural
Grado Uso industrial
Hand Específico
Latex Free No
Material Rubber Latex
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guante de látex de caucho natural resistente a productos químicos y líquidos
Tamaño 9
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 1.35 mm
Estilo de dedo Dedos completos
Para utilizar con (aplicación) Protección frente a los productos químicos y los líquidos
Guantes con puño de color Azul
Estilo de puño de los guantes Puño con revestimiento liso y borde recortado
Color hem. Azul
Material de revestimiento Tejido de punto de algodón
Modelo 62-401
Tipo de empaquetado 6 pares por caja, 8 cajas por paquete
Cantidad 48 reparaciones
Serie Serie VersaTouch
Clasificación de desgarro 3
Dimensiones (L x An) 320 x 120 mm
Longitud (imperial) 320 mm
Anchura (métrico) 120 mm
Peso (métrico) 105 g