Descripción
- Guantes de protección contra productos químicos y líquidos
- Guante que combina una formulación de 100 % nitrilo con un forro de borra de algodón
- Patrón de agarre en relieve para un manejo seguro
- Buena resistencia a multitud de disolventes y productos químicos a base de aceite
- Flexibilidad y excelente movilidad.
Aplicaciones:
- Sector de la impresión
- calentador de lámpara
- Procesamiento de alimentos.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 420:2003 + A1:2009 y EN 288:2003 , EN374-2003 |
| Color | Azul |
| Material | Nitrilo |
| Tamaño | 6,5 |
| Grosor (métrico) | 0,35 mm |
| Estilo de puño de los guantes | Manopla |
| Modelo | 37-520_6.5 |
| Serie | 37-520 |
| Longitud (métrico) | 345 mm |