Learn More
Ansell™ Versatouch™ 37-520 Series Blue Nitrile Immersion Gloves
Código de producto. 15510611 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
10,5
6,5
7,5
8,5
9,5
Tamaño de la unidad:
12 pares
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15510611 10,5 12 pares
15545380 6,5 12 pares
15520611 7,5 12 pares
15530611 8,5 12 pares
15540611 9,5 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15510611 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 37520100
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Provides flexibility and better dexterity. Ansell Versatouch™ 37-520 Series Blue Nitrile Immersion Gloves have the protective properties of nitrile with the comfort of natural rubber.
  • Guantes de protección contra productos químicos y líquidos
  • Guante que combina una formulación de 100 % nitrilo con un forro de borra de algodón
  • Patrón de agarre en relieve para un manejo seguro
  • Buena resistencia a multitud de disolventes y productos químicos a base de aceite
  • Flexibilidad y excelente movilidad.
Aplicaciones:
  • Sector de la impresión
  • calentador de lámpara
  • Procesamiento de alimentos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 420:2003 + A1:2009 y EN 288:2003 , EN374-2003
Color Azul
Material Nitrilo
Tamaño 10,5
Grosor (métrico) 0,35 mm
Estilo de puño de los guantes Manopla
Modelo 37-520_10.5
Serie 37-520
Longitud (métrico) 345 mm