Learn More
Thermo Scientific™ VersaLid para baño de circulación con refrigeración VersaCool™, tapa con bisagra reversible
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Mejore el rendimiento utilizando VersaLid con el baño de circulación con refrigeración Thermo Scientific™ VersaCool™.
Configurable según las necesidades del usuario, VersaLid se puede ajustar sin herramientas para que la bisagra se mueva a la izquierda o la derecha, y también para que no se mueva. No gotea si se utiliza en modo bisagra.
- Tapa con bisagra a la izquierda, a la derecha o sin bisagra
- La tapa antigoteo reduce la humedad y dirige la condensación hasta el baño
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | VersaLid: tapa con bisagra reversible |
| Para utilizar con (equipo) | Baño de circulación con refrigeración Thermo Scientific VersaCool |
| Tipo | Cubierta |