Learn More
3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods
Código de producto. 13481177
Click to view available options
Tipo de producto:
Campana
Capucha de protección química para respirador con aire comprimido Versaflo
Capucha de repuesto con costuras selladas y cuello interior
Capucha de repuesto con cubierta interior
Capucha de repuesto con cuello interior
Capucha para pintar de repuesto con cubierta interior
Conjunto de capucha con suspensión Premium
Conjunto de capucha con suspensión Premium con cubierta interior
Conjunto de capucha de pintor de suspensión premium con cubierta interior
Color:
Blanco
Gris
Modelo:
S-433 L
S-433 L-5
S-433 S
S-605-10
S-607-10
S-655
S-657
S-707-10.
S-757
S-805-5
S-855E
Tamaño de la unidad:
1 PCS
10 PCS
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 13481177
Marca: 3M™ 7100079873
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods offer a variety of options for faceseals, collars, shrouds, and suspensions, allowing you to choose the respiratory protection that provides the most value and comfort for your team.
Fabricada en material económico de uso general, con cuello interno elástico. Las capuchas de suspensión reutilizables pueden resultar muy rentables para algunos entornos con una alta tasa de desechos: solo se sustituye el tejido de la capucha, mientras que los conductos de aire y de suspensión se pueden reutilizar. También tiene un control de caudal de aire ajustable externamente que permite a los usuarios modificar la distribución del caudal de aire para adaptarse a las necesidades de comodidad personales.
  • Capucha con suspensión reutilizable que proporciona cobertura a toda la cabeza, rostro, cuello y hombros
  • Proporciona protección ocular y facial conforme a la norma EN166, relativa a salpicaduras de líquidos e impactos de baja energía (grado F), la misma clasificación de resistencia al impacto que las gafas protectoras
  • Caudal de aire ajustable de manera externa según las necesidades de los usuarios
  • Muy económicas para entornos con alta tasa de desechos
  • Tejido económico de uso general, con cuello elástico
  • Fácil eliminación: los componentes se pueden separar
  • Cubre capuchas reemplazables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Factor de protección asignado (APF) 1000
Certificaciones/conformidad NIOSH
Descripción Premium Replacement Hood with Sealed Seams and Inner Collar, S-805-5
Color Gris
Material Zytron 200
Tipo de producto Capucha de repuesto con costuras selladas y cuello interior
Para utilizar con (aplicación) Montaje, mantenimiento de instalaciones, funcionamiento de máquinas, pintura, lijado
Para utilizar con (equipo) GVP, Breathe-Easy™, V Series, T-300, T-600, T-800
Incluye Hood with neck collar only
Modelo S-805-5
Cantidad 5/Cs.
Tipo de suspensión Premium Resusable Suspension
Tipo de visor Acetate