Learn More
3M™ Versaflo™ S-Series Headcovers and Hoods
Descripción
- La suspensión de cabeza integrada proporciona cobertura para la cabeza, la cara, el cuello y el hombro
- Protege la cara y los ojos de salpicaduras de líquidos y partículas y polvo en suspensión de baja energía (grado F)
- Adecuado para aplicaciones que requieren la sustitución frecuente de todo el conjunto del casco o en situaciones donde se ensucia menos el tejido exterior.
- No requiere montaje.
- Listo para su uso tras sacarlo del envase
Especificaciones
Especificaciones
| Factor de protección asignado (APF) | 1,000 |
| Certificaciones/conformidad | NIOSH |
| Descripción | Integrated Suspension Hood, Small, S-433S |
| Color | Blanco |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de producto | Campana |
| Formato | Pequeño |
| Para utilizar con (aplicación) | Montaje, mantenimiento de instalaciones, funcionamiento de máquinas, pintura, lijado |
| Para utilizar con (equipo) | Respirador eléctrico de purificación de aire y válvulas de respirador con suministro de aire 3M™ |
| Material (lente) | PETG |
| Mostrar más |