Learn More
3M™ Versaflo™ M-Series Faceshields and Helmets
Código de producto. 11783916
Change view
Click to view available options
Modelo:
M-406
Incluye:
Cubierta resistente a las llamas
Sello facial Comfort
Sello facial de polietileno resistente a las llamas
Sello facial resistente a las llamas
Visor revestido y sello facial resistente a las llamas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Incluye unitSize
11783916 M-406 Visor revestido y sello facial resistente a las llamas cada uno
17825666 - Sello facial Comfort cada uno
17855666 - Sello facial de polietileno resistente a las llamas cada uno
17835666 - Sello facial Comfort cada uno
17809271 - Sello facial resistente a las llamas cada uno
17815666 - Cubierta resistente a las llamas cada uno
6 options
Código de producto. 11783916
Marca: 3M™ 7000104037
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
3M™ Versaflo™ M-Series Faceshields and Helmets can help protect your workers from a variety of respiratory and impact hazards while maintaining comfort. They are are lightweight, compact and easy to maintain.
  • M-Series are specifically designed to work together with your 3M™ Versaflo™ Powered Air Respirator and 3M™ Supplied Air Respirator Systems.
  • Deflector allows users to direct the airflow inside the headtop to increase comfort.
  • Fully-adjustable suspension for customized fit and weight distribution.
  • Accessory options availalble for protection to help handle the environments you encounter.
  • Visor combines good peripheral and downward vision.
  • Specific headtops can be used with a range of 3M™ Peltor™ hearing protection as well as an attachable microphone for ease of communication.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Factor de protección asignado (APF) 1,000
Certificaciones/conformidad CE Approved, EN 12941 TH3, EN 14594 3B, EN 166:2001, EN 397
Color Negro
Material Nailon
Tipo de producto Casco respiratorio
Para utilizar con (aplicación) Protección respiratoria para los ojos, la cara y la cabeza
Para utilizar con (equipo) 3M Air Delivery Units
Incluye Visor revestido y sello facial resistente a las llamas
Material (lente) Policarbonato
Modelo M-406
Esterilidad No estéril
Tipo de suspensión Textile
Tipo de visor Polycarbonate
Con cierre para el rostro No
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 346 x 346 x 254 mm
Longitud (imperial) 13.6 in.
Longitud (métrico) 346 mm
Anchura (imperial) 13.6 in.
Anchura (métrico) 346 mm
Altura (imperial) 9.6 in.
Altura (métrico) 254 mm
Peso (imperial) 2.4 lb.
Peso (métrico) 1066 g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.