Learn More
3M™ Cubrecabezas de alta durabilidad Versaflo™ serie S
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
L
Peso (métrico):
125 g
130 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Adecuados para aplicaciones que requieren la sustitución frecuente de todo el conjunto del casco, como la fabricación de productos farmacéuticos, o en situaciones donde se ensucia menos el tejido exterior. Para la eliminación, el conjunto de suspensión y los componentes de entrada de aire se pueden retirar rápidamente y separar para separar los residuos, cuando las instalaciones así lo permitan.
- Suspensión de la cabeza integrada que proporciona cobertura para la cabeza y la cara
- Proporciona protección ocular y facial conforme a la norma EN166—l, relativa a salpicaduras de líquidos e impactos de baja energía (grado F)—, la misma clasificación de resistencia al impacto que las gafas de seguridad
- Fabricada con un tejido duradero, suave y silencioso que suelta poca pelusa para mejorar la comodidad
- Excelente campo de visión, especialmente hacia abajo
- No requieren montaje alguno.
- Está lista para su uso tras sacarla del envase
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 166:2:F:3, EN 12941 TH3, homologación CE, EN14594 3A |
| Color | Gris |
| Material | Poliamida de punto recubierta de poliuretano |
| Tipo de producto | Cubrecabezas |
| Tamaño | Pequeño |
| Para utilizar con (aplicación) | Gas, vapor y partículas, salpicaduras de líquido, partículas voladoras de baja energía/polvo |
| Incluye | Suspensión de cabezal integrada |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo de visor | Coated Polycarbonate Visor |
| Peso (métrico) | 125 g |