missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vernakalant Hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16438607
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16438607 5 mg 5 miligramos
16492127 50 mg 50 miligramos
16486406 100 mg 100 miligramos
16445988 10 mg 10 miligramos
16400216 2 mg 2 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16438607

Marca: Medchem Express HY14183

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Vernakalant hydrochloride is a mixed voltage- and frequency-dependent Na+ and atria-preferred K+ channel blocker. IC50 for block by Vernakalant of wild-type and mutant Kv1.5 channels Fractional block is 13.35±0.93 μM, 0.61±0.03 μM, and 1.63±0.09 μM for Kv1.5 channelwt, Kv1.5 channelI508F, Kv1.5 channelT479A, respectively.

Vernakalant hydrochloride is a mixed voltage- and frequency-dependent Na+ and atria-preferred K+ channel blocker. IC50 for block by Vernakalant of wild-type and mutant Kv1.5 channels Fractional block is 13.35±0.93 μM, 0.61±0.03 μM, and 1.63±0.09 μM for Kv1.5 channelwt, Kv1.5 channelI508F, Kv1.5 channelT479A, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Vernakalant Hydrochloride
CAS 748810-28-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H32ClNO4
Cantidad 5 mg
Sinónimo RSD1235 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (129.56 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (129.56 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=C(OC)C=C(CCO[C@H]2[C@H](N3CC[C@@H](O)C3)CCCC2)C=C1.Cl
Peso molecular (g/mol) 385.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.93
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.