Learn More
Applied Biosystems™ Veriti™ Thermal Cycler, 60-well
Código de producto. p-7180669 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Garantía:
Standard
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Garantía unitSize
12343653 Standard cada uno
1 options
Código de producto. 12343653
Marca: Applied Biosystems™ 4384638
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los termocicladores Veriti ofrecen la fiabilidad probada de los instrumentos de Applied Biosystems con las opciones de volumen, rendimiento, formato de bloque y métodos preprogramados para adaptarse a sus necesidades de investigación. Al combinar una garantía ampliada con la compra de su instrumento, ampliará’la vida útil de su inversión y recibirá la asistencia que necesita para mantener su instrumento en funcionamiento al máximo rendimiento.
The Applied Biosystems™ Veriti™ 60-Well Thermal Cycler (for 0.5 mL tubes) delivers the proven reliability of Applied Biosystems™ instruments with the 0.5 mL format you need to accommodate larger reaction volumes.
  • La interfaz de la pantalla táctil a color es cómoda y acelera el tiempo de configuración y uso
  • Protocolos de transferencia, protocolos de copia de seguridad y configuraciones del sistema con un puerto USB
  • Conecte hasta 12 instrumentos a la red mediante cables Ethernet estándar y un router (no suministrado).
  • Desde un único instrumento Veriti en red, inicie una ejecución en hasta 12 sistemas Veriti
  • Coloque los instrumentos de forma cómoda uno al lado del otro gracias a la función de ventilación de delante hacia atrás. El software opcional de gestión remota VeritiLink™ proporciona tranquilidad, al ofrecer una gestión remota de más de 50 cicladores desde un PC o un teléfono compatible con Internet.
  • Ciclos de grandes volúmenes: El termociclador de 60 pocillos Veriti puede realizar ciclos de alto volumen con su bloque de 0,5 ml. Utilice este instrumento para todas las aplicaciones de grandes volúmenes y, a continuación, ajuste el bloque para que se incube cuando haya terminado el ciclo. El bloque isotérmico de 60 pocillos mantendrá una temperatura establecida, y podrá recuperar los tubos a su conveniencia.
  • Control a su alcance: La potente y sencilla interfaz de usuario del sistema Veriti se presenta mediante la pantalla táctil VGA en color de 6,5 pulgadas (16,51 cm). La pantalla de gran tamaño permite ver fácilmente los perfiles de temperatura. Además, los grandes botones de navegación facilitan la programación del termociclador Veriti. La configuración y navegación del termociclador Veriti no requiere el uso de un lápiz óptico o ratón.
  • Configuración rápida, resultados rápidos: El sistema Veriti tiene dos opciones distintas para la navegación por métodos. Para una configuración rápida, seleccione uno de los métodos preprogramados o programe sus propios métodos a través de la selección del paso que desea configurar y el uso del teclado para introducir los pasos de ciclo térmico. Después de completar la configuración, guárdela en el instrumento o en un dispositivo de memoria USB.
  • Formato de bloque: No intercambiable; no compatible con alto rendimiento (manual); velocidad de reacción: Estándar
  • Embalaje sostenible
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR rutinaria
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de bloque No intercambiable
Formato Tubos de 0,5 ml
Exactitud térmica ±0,25 °C (de 35 °C a 99,9 °C)
Velocidad de rampa de la muestra ± 2,7 °C⁄s
Intervalo de temperatura (métrico) De 4,0 a 99,9 °C
Intervalo de volumen de reacción De 25 to 100 μl
Contenido y almacenamiento Termociclador de 60 pocillos Veriti™
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Para utilizar con (equipo) Termociclador Veriti
Uniformidad térmica <0,5 °C (20 s tras alcanzar 95 °C)
Velocidad de reacción Estándar
Dimensiones Altura: 24,5 cm (9,6 pulgadas), anchura: 23,7 cm (9,3 pulgadas), profundidad: 48,5 cm (19,1 in)
Capacidad 1 x 60 pocillos x tubos de 0,5 ml
Tensión 100/240 V
Línea de productos Veriti
Velocidad máxima de rampa de bloque 3,3 °C⁄s
Tipo de pantalla Pantalla táctil VGA en color de 32k de 6,5 in
Tipo de producto Termociclador
Altura (imperial) 9,6 in
Fondo (imperial) 19,1 in
Altura (métrico) 24,5 cm
Anchura (métrico) 23,7 cm
Garantía Standard
Anchura (imperial) 9,3 in
Fondo (métrico) 48,5 cm
Intervalo térmico De 0 °C a 100 °C
Para utilizar con (aplicación) PCR.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Programas Reinicio automático (después de cortes luz), protección contra sobrescritura de programas
Interfaz de usuario USB
Velocidad de rampa máxima 3,3 °C/s (bloque), 2,7 °C/s (muestra)
Memoria USB e integrado
Notas Tubos de reacción fáciles de manejar para reacciones de gran volumen
Calculadora de Tm Estructura de menús a través de la pantalla táctil
Peso 11,4 kg (25 lb)
Configuraciones de bloques 60 pocillos, 0,5 ml