Learn More
Vercirnon, MedChemExpress
Código de producto. 16492847
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16492847 50 mg 50 miligramos
16489317 5 mg 5 miligramos
16446896 100 mg 100 miligramos
16406778 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16492847
Marca: Medchem Express HY15724
MedChemExpress Vercirnon (GSK1605786A) is an orally bioavailable, selective, and potent antagonist of CCR9.
Vercirnon inhibits CCR9-mediated Ca2+ mobilization and chemotaxis on Molt-4 cells with IC50 values of 5.4 and 3.4 nM, respectively. Vercirnon is selective for CCR9 over CCR1-12 and CX3CR1-7 (IC50s>10 μM for all). Vercirnon is an equipotent inhibitor of CCL25-directed chemotaxis of both splice forms of CCR9 (CCR9A and CCR9B) with IC50 values of 2.8 and 2.6 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vercirnon
CAS 698394-73-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H21ClN2O4S
Cantidad 50 mg
Sinónimo GSK-1605786 CCX282-B Traficet-EN
Información de solubilidad DMSO : ≥ 25 mg/mL (56.19 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(C(C)(C)C)C=C1)(NC2=CC=C(Cl)C=C2C(C3=CC=[N+]([O-])C=C3)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 444.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.93
Porcentaje de pureza 98.19%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation