Learn More
Clorhidrato de verapamilo, 99,9 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11435502 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
11435502 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11435502
Marca: MP Biomedicals 0219554505
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Verapamil hydrochloride
CAS 52-53-9
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 0.999
Fórmula molecular C27H38N2O4
Cantidad 5 g
Sinónimo verapamil, iproveratril, vasolan, dilacoran, isoptin, cordilox, calan, verapamilo, verapamilum, falicard
Clave InChI SGTNSNPWRIOYBX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)C(CCCN(C)CCC1=CC(=C(C=C1)OC)OC)(C#N)C2=CC(=C(C=C2)OC)OC
Nombre IUPAC 2-(3,4-dimetoxifenilo)-5-[2-(3,4-dimetoxifenilo)etil-metilamino]-2-propan-2-ilpentanenitrilo
Peso molecular (g/mol) 454.611
PubChem CID 2520
ChEBI CHEBI:77733
Formula Weight (peso de la fórmula) 491.1
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (±)-Verapamil Hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: verapamil hydrochloride